Läs mer
Stearidonic Acid Ethyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Stearidonic acid ethyl ester |
| CAS | 119798-44-6 |
| Molekylformel | C20 H32 O2 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | (6Z,9Z,12Z,15Z)-6,9,12,15-Octadecatetraenoic Acid Ethyl Ester, (all-Z)- 6,9,12,15-Octadecatetraenoic Acid Ethyl Ester Ethyl Stearidonate, Moroctic Acid Ethyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C20H32O2/c1-3-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20(21)22-4-2/h5-6,8-9,11-12,14-15H,3-4,7,10,13,16-19H2,1-2H3/b6-5-,9-8-,12-11-,15-14- |
| LEDER | CCOC(=O)CCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CC |
| IUPAC-namn | ethyl (6Z,9Z,12Z,15Z)-octadeca-6,9,12,15-tetraenoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 304.47 |
| Formel vikt | 304.2402 |