Läs mer
Stearoyl-L-carnitine-d3 Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Stearoyl-L-carnitine-d3 Hydrochloride |
| CAS | 2245711-27-5 |
| Molekylformel | C25 D3 H47 N O4 . Cl |
| Kvantitet | 2.5 mg |
| Synonym | 1-Propanaminium','3-carboxy-N,N-dimethyl-N-(methyl-d3)-2-[(1-oxooctadecyl)oxy]-','chloride (1:1)','(2R)- (ACI), Octadecanoyl-L-carnitine-d3 HCl (N-methyl-d3), O-Octadecanoyl-L-carnitine-d3 chloride, Stearoyl-L-carnitine-d3 chloride, Stearoyl-L-carnitine-D3 (N-methyl-D3) chloride, (2R)-3-Carboxy-N,N-dimethyl-N-(methyl-d3)-2-[(1-oxooctadecyl)oxy]-1-propanaminium chloride |
| InChI formel | InChI=1S/C25H49NO4.ClH/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-25(29)30-23(21-24(27)28)22-26(2,3)4;/h23H,5-22H2,1-4H3;1H/t23-;/m1./s1/i2D3; |
| LEDER | [Cl-].[2H]C([2H])([2H])[N+](C)(C)C[C@@H](CC(=O)O)OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCC |
| IUPAC-namn | [(2R)-3-carboxy-2-octadecanoyloxypropyl]-dimethyl-(trideuteriomethyl)azanium;chloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 467.14 |
| Formel vikt | 466.3617 |