Läs mer
Stearoyl-NTA, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Stearoyl-NTA |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C28H52N2O7/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-20-25(31)29-21-18-17-19-24(28(36)37)30(22-26(32)33)23-27(34)35/h24H,2-23H2,1H3,(H,29,31)(H,32,33)(H,34,35)(H,36,37)/t24-/m1/s1 |
| Formel vikt | 528.3775 |