Läs mer
Stearoylamide Propylbetaine, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Kemiskt namn eller material | Stearoylamide Propylbetaine |
| CAS | 6179-44-8 |
| Molekylformel | C25 H50 N2 O3 |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | 2-(Dimethyl(3-stearamidopropyl)ammonio)acetate |
| InChI formel | InChI=1S/C25H50N2O3/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-20-24(28)26-21-19-22-27(2,3)23-25(29)30/h4-23H2,1-3H3,(H-,26,28,29,30) |
| LEDER | CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)NCCC[N+](C)(C)CC(=O)[O-] |
| IUPAC-namn | 2-[dimethyl-[3-(octadecanoylamino)propyl]ammonio]acetate |
| Molekylvikt (g/mol) | 426.68 |
| Formel vikt | 426.3821 |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?