Läs mer
Stearoylcholine Chloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Stearoylcholine Chloride |
| CAS | 25234-57-5 |
| Molekylformel | C23H48ClNO2 |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | N,N,N-Trimethyl-2-[(1-oxooctadecyl)oxy]ethanaminium Chloride, Stearic Acid Ester with Choline Chloride |
| InChI formel | InChI=1S/C23H48NO2.ClH/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-23(25)26-22-21-24(2,3)4;/h5-22H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1 |
| LEDER | C[N+](C)(C)CCOC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O.[Cl-] |
| IUPAC-namn | trimethyl(2-octadecanoyloxyethyl)azanium;chloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 406.09 |
| Formel vikt | 405.3374 |