Läs mer
Stearoylkolinklorid, TRC
Produktkod. 30419750
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
30419750 100 mg
1 options
Produktkod. 30419750 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCS686538100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Stearoylcholine Chloride
CAS 25234-57-5
Molekylformel C23H48ClNO2
Kvantitet 100 mg
Synonym N,N,N-Trimethyl-2-[(1-oxooctadecyl)oxy]ethanaminium Chloride, Stearic Acid Ester with Choline Chloride
InChI formel InChI=1S/C23H48NO2.ClH/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-23(25)26-22-21-24(2,3)4;/h5-22H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
LEDER C[N+](C)(C)CCOC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O.[Cl-]
IUPAC-namn trimetyl(2-oktadecanyloxoxyetyl)azanium; klorid
Molekylvikt (g/mol) 406.09
Formel vikt 405.3374