missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Stearyl Acetate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Stearyl Acetate |
| CAS | 822-23-1 |
| Molekylformel | C20H40O2 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 1-Octadecanol Acetate, 1-Octadecyl Acetate, NSC 5546, Octadecyl Acetate, Stearyl Acetate, n-Octadecyl Acetate |
| InChI formel | InChI=1S/C20H40O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-22-20(2)21/h3-19H2,1-2H3 |
| LEDER | CCCCCCCCCCCCCCCCCCOC(=O)C |
| IUPAC-namn | octadecyl acetate |
| Molekylvikt (g/mol) | 312.53 |
| Formel vikt | 312.3028 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?