Läs mer
Stearyl Alcohol, Sigma-Aldrich™
Produktkod. 15809530
Change view
Kvantitet:
100 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
100g
1kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15809530 100 g 100g
15806470 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15809530 Leverantör Sigma Aldrich Leverantörsnummer 8076800100
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 112-92-5
Specifikationer
Smältpunkt 55°C to 60°C
Densitet 0.805 to 0.815 g/cm3 at 60°C
Kokpunkt 330°C to 360°C/1013 hPa
MDL-nummer MFCD00002823
Kvantitet 100 g
Synonym Stearyl alcohol, Stearyl alcohol
Molekylvikt (g/mol) 270.49