Läs mer
Stearyl Palmitate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Stearyl Palmitate |
| Kvantitet | 25 g |
| InChI formel | InChI=1S/C34H68O2/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-18-19-21-23-25-27-29-31-33-36-34(35)32-30-28-26-24-22-20-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-33H2,1-2H3 |
| Formel vikt | 508.522 |