Läs mer
Stearylstearat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-2692228 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
5g
Produktkod. 10712653
Brand: Thermo Scientific Acros undefined
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 2778-96-3 | C36H72O2 | 536.97 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2778-96-3
Molekylformel C36H72O2
Molekylvikt (g/mol) 536.97
MDL-nummer MFCD00056225
InChI-nyckel NKBWPOSQERPBFI-UHFFFAOYSA-N
Synonym stearyl stearate, octadecyl stearate, octadecanoic acid, octadecyl ester, stearic acid stearyl ester, unii-5wx2egd0dk, stearic acid, stearyl ester, octadecanyl octadecanoate, 5wx2egd0dk, stearic acid, octadecyl ester, cyclochem ss
PubChem CID 17720
IUPAC-namn oktadecyloktadekanoat
LEDER CCCCCCCCCCCCCCCCCCOC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Stearyl stearate
Namnnotering 98%
Färg Vitt
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97.5% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel CH3(CH2)16COO(CH2)17CH3
Kvantitet 1 g
Formel vikt 536.97
Procent renhet 98%
Fysisk form Powder or Platelets
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.