Beskrivning
- Inkl. förstärkande traverser och låssprintar
- Blåmålat stål
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Blått |
| Material | Stål |
| Typ | Basin Hylla |
| Längd (engelska) | 39,37 tum. |
| Längd (metrisk) | 1000.00 mm |
| Bredd (engelska) | 39,37 tum. |
| Bredd (metrisk) | 1000.00 mm |
| Höjd (engelska) | 2,56 tum. |
| Höjd (metrisk) | 65.00 mm |
| Djup (engelska) | 15,75 tum |
| Visa mer |