Läs mer
asecos™ Hyllplan i stålbassäng
Produktkod. p-200003746 Handla allt asecos Produkter
Change view
Vikt (metrisk):
17 kg
18 kg
22 kg
27 kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Vikt (metrisk)
17856366 17 kg
17896476 18 kg
17856566 22 kg
17806586 27 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 17856366 Leverantör asecos™ Leverantörsnummer 27873
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
Stålbassänghyllorna ger en extra förvaringsnivå.
  • Inkl. förstärkande traverser och låssprintar
  • Blåmålat stål
Specifikationer
Färg Blått
Material Stål
Typ Basin Hylla
Längd (engelska) 39,37 tum.
Längd (metrisk) 1000.00 mm
Bredd (engelska) 39,37 tum.
Bredd (metrisk) 1000.00 mm
Höjd (engelska) 2,56 tum.
Höjd (metrisk) 65.00 mm
Djup (engelska) 15,75 tum
Djup (metriskt) 400.00 mm
Vikt (engelska) 37.48 lb.
Vikt (metrisk) 17 kg