Läs mer
Bochem™ Stålbägare med kant och pip
Kapacitet (metrisk):
500 mL
Specifikationer
Specifikationer
| Diameter (metrisk) Yttre | 80 mm |
| Kapacitet (metrisk) | 500 mL |
| Material | Stål |
| Höjd (metrisk) | 110 mm |
| Inkluderar | Fälg, pip |
| Typ | Bägare |