Läs mer
Usbeck Laborgeraete™ Steel/Ceramic Wire Cloths
Produktkod. 10732702
Change view
Längd (metrisk):
120 mm
160 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Längd (metrisk) Förpackningsstorlek
10732702 160 mm Varje
10372901 120 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10732702 Leverantör Usbeck Laborgeraete™ Leverantörsnummer 5082
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Produkttyp Wire Cloth
Keramiskt centrum Ceramic Center
Mått (L x B) 160 x 160 mm
Kanter Folded
Kvantitet 1 Each
Form Square
Längd (metrisk) 160 mm
Material Steel, Ceramic
Bredd (metrisk) 160 mm