Läs mer
Usbeck Laborgeraete™ Steel/Ceramic Wire Cloths
Produktkod. p-8010277
Längd (metrisk):
120 mm
160 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10372901
Brand: Usbeck Laborgeraete™ 5081
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Keramiskt centrum Keramiskt centrum
Mått (L x B) 120 x 120mm
Kanter Folded
Kvantitet 1 vardera
Form Fyrkantig
Längd (metrisk) 120 mm
Material Steel, Ceramic
Typ Wire Cloth
Bredd (metrisk) 120 mm