Läs mer
Brady™ Maximal kedjesäkerhet
Produktkod. 15693537 Handla allt Brady Produkter
Change view
Diameter (metrisk):
8 mm
10 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) Förpackningsstorlek
15693537 10 mm Paket med 2
15683537 8 mm Paket med 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15693537 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 805846
Beräknad leverans: 11-12-2026
Säkrare än stålkablar.
  • Levereras med en tyghylsa som skyddar lack och krom från skador
Specifikationer
Produkttyp Kedja
Alternativt artikelnummer KEDJESÄKERHET 10 MM 2 PK
Diameter (metrisk) 10 mm
Kvantitet 2 Pk.