Läs mer
Brady™ Maximal kedjesäkerhet
Produktkod. p-8005024
Diameter (metrisk):
8 mm
10 mm
Förpackningsstorlek:
1 paket
Paket med 2
Produktkod. 15693537
Brand: Brady™ 805846
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Säkrare än stålkablar.
  • Levereras med en tyghylsa som skyddar lack och krom från skador
Specifikationer
Produkttyp Kedja
Alternativt artikelnummer KEDJESÄKERHET 10 MM 2 PK
Diameter (metrisk) 10 mm
Kvantitet 2 Pk.