Beskrivning
Uppsamlingspanna i stål
- Tmax: 1100 °C
- Mått: 310 x 490 x 20 mm
- Material: Stål (1.4828)
- för ugnar: L(T) 40
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (utrustning) | Muffelugn L(T) 40 |
| Temperatur (metrisk) | 1100 °C |
| Material | Stål |
| Mått (L x B x H) | 310 x 490 x 20 mm |
| Vikt (metrisk) | 2.1 kg |