Läs mer
Nabertherm™ Ståluppsamlingskärl
Handla allt Nabertherm Produkter
Längd (metrisk):
15 cm
19 cm
22 cm
Djup (metriskt):
13 cm
16 cm
23 cm
33 cm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Tmax: 1100 °C
- Höjd: 20 mm
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (utrustning) | Lämplig för ugnar: LE 6, L(T) 5, LV(T) 5 |
| Temperatur (metrisk) | 1100 °C |
| Typ | Samla Pan |
| För användning med (applikation) | Muffelugnar |
| Material | Stål |
| Längd (metrisk) | 19 cm |
| Bredd (metrisk) | 17 cm |
| Höjd (metrisk) | 2 cm |
| Djup (metriskt) | 16 cm |