Läs mer
Nabertherm™ Ståluppsamlingskärl
Produktkod. 11959755 Handla allt Nabertherm Produkter
Change view
Längd (metrisk):
15 cm
19 cm
22 cm
Djup (metriskt):
13 cm
16 cm
23 cm
33 cm
Förpackningsstorlek:
Varje
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Längd (metrisk) Djup (metriskt) unitSize
11959755 22 cm 33 cm Varje
11949755 22 cm 23 cm Varje
11929755 15 cm 13 cm Varje
11939755 19 cm 16 cm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11959755 Leverantör Nabertherm™ Leverantörsnummer 691400149
Uppsamlingskärl för skydd av ugnen och enkel laddning.
  • Tmax: 1100 °C
  • Höjd: 20 mm
Specifikationer
För användning med (utrustning) Lämplig för ugnar: L(T) 15, LV(T) 15, N 11
Temperatur (metrisk) 1100 °C
Typ Samla Pan
För användning med (applikation) Muffelugnar
Material Stål
Längd (metrisk) 22 cm
Bredd (metrisk) 33 cm
Höjd (metrisk) 2 cm
Djup (metriskt) 33 cm