Läs mer
Nabertherm™ Ståluppsamlingskärl
Produktkod. p-8009835 Handla allt Nabertherm Produkter
Längd (metrisk):
15 cm
19 cm
22 cm
Djup (metriskt):
13 cm
16 cm
23 cm
33 cm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11959755
Brand: Nabertherm™ 691400149
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Uppsamlingskärl för skydd av ugnen och enkel laddning.
  • Tmax: 1100 °C
  • Höjd: 20 mm
Specifikationer
För användning med (utrustning) Lämplig för ugnar: L(T) 15, LV(T) 15, N 11
Temperatur (metrisk) 1100 °C
Typ Samla Pan
För användning med (applikation) Muffelugnar
Material Stål
Längd (metrisk) 22 cm
Bredd (metrisk) 33 cm
Höjd (metrisk) 2 cm
Djup (metriskt) 33 cm