Läs mer
Fisherbrand™ Rak tång i rostfritt stål
Produktkod. 11503502 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Längd (metrisk):
150 mm
200 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Längd (metrisk) Förpackningsstorlek
11503502 200 mm Varje
11593492 150 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11503502
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    91.96 SEK
    71.68 SEK / Paket med 1
    Save 20.28 SEK
    22% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Få maximala resultat med hjälp av laboratorietång vid kemiska reaktioner vid höga temperaturer. Tillverkade av slitstarkt rostfritt stål, dessa Clifton™ Rak tång i rostfritt stål säkerställer exakt kontroll av att greppa, lyfta, vrida och överföra värmebeständiga och andra material i en laboratoriemiljö.
  • Laboratorie rak tång
  • Rostfritt stål 304 spec 18/8 icke-magnetisk, ljus finish
  • Designad för korrosionsbeständighet och hållbarhet idealisk i laboratorierutiner
  • Förbrukningsmaterial för laboratoriemetaller
  • Finast i korrosionsbeständigt 304 rostfritt stål
  • Ger korrosionsbeständighet som förhindrar produktkontamination
Specifikationer
Produkttyp Smältdegel-tång
Kvantitet 1 st
Längd (metrisk) 200 mm
Material Stål