Läs mer
Fisherbrand™ Rak tång i rostfritt stål
Produktkod. p-8013184 Handla allt Fisherbrand Produkter
Längd (metrisk):
150 mm
200 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11593492
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Få maximala resultat med hjälp av laboratorietång vid kemiska reaktioner vid höga temperaturer. Tillverkade av slitstarkt rostfritt stål, dessa Clifton™ Rak tång i rostfritt stål säkerställer exakt kontroll av att greppa, lyfta, vrida och överföra värmebeständiga och andra material i en laboratoriemiljö.
  • Laboratorie rak tång
  • Rostfritt stål 304 spec 18/8 icke-magnetisk, ljus finish
  • Designad för korrosionsbeständighet och hållbarhet idealisk i laboratorierutiner
  • Förbrukningsmaterial för laboratoriemetaller
  • Finast i korrosionsbeständigt 304 rostfritt stål
  • Ger korrosionsbeständighet som förhindrar produktkontamination
Specifikationer
Kvantitet 1 st
Längd (metrisk) 150 mm
Material Stål
Typ Degeltång