Läs mer
asecos™ Stålavfallsbehållare
Alle ansehen asecos Produkte
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Kapacitet (metrisk):
20 l
35 l
50 l
65 l
Beschreibung
- stålplåt
- Avfallsbehållare idealisk för säker bortkastning av lösningsmedelsdränkta trasor.
- Självstängande lock med dämpande, stort, ergonomiskt format handtag på baksidan av behållaren för enkel tömning av behållaren
- Öppning med stor pedal med halkskyddsyta
- Finns i olika kapaciteter.
Spezifikation
Spezifikation
| Kapacitet (metrisk) | 50 l |
| Djup (engelska) | 19,49 tum. |
| Djup (metriskt) | 495.00 mm |
| Kapacitet (engelska) | 13,2 gal. |
| Färg | Rött |
| Höjd (metrisk) | 540.00 mm |
| Vikt (engelska) | 18.74 lb. |
| Vikt (metrisk) | 8.5 kg |
| Bredd (metrisk) | 505.00 mm |
| Bredd (engelska) | 19,88 tum. |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur