Läs mer
asecos™ Stålavfallsbehållare
Produktkod. 17866486 Handla allt asecos Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
20 l
35 l
50 l
65 l
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk)
17866486 20 l
17876546 35 l
17836496 50 l
17856426 65 l
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 17866486 Leverantör asecos™ Leverantörsnummer 39379
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Stålavfallsbehållaren är idealisk för säker insamling av lösningsmedelsdränkta rengöringstrasor och annat avfall.
  • stålplåt
  • Avfallsbehållare idealisk för säker bortkastning av lösningsmedelsdränkta trasor.
  • Självstängande lock med dämpande, stort, ergonomiskt format handtag på baksidan av behållaren för enkel tömning av behållaren
  • Öppning med stor pedal med halkskyddsyta
  • Finns i olika kapaciteter.
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 20 l
Djup (engelska) 15,04 tum.
Djup (metriskt) 382.00 mm
Kapacitet (engelska) 5,3 gal.
Färg Rött
Höjd (metrisk) 429.00 mm
Vikt (engelska) 12.35 lb.
Vikt (metrisk) 5.6 kg
Bredd (metrisk) 385.00 mm
Bredd (engelska) 15,16 tum.
Höjd (engelska) 16,89 tum.
Material Stål
Produkttyp Vätskeavfallsburk