Beskrivning
- stålplåt
- Avfallsbehållare idealisk för säker bortkastning av lösningsmedelsdränkta trasor.
- Med pendellock
- Kapacitet: 73,00 L
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 73 L |
| Kapacitet (engelska) | 19,3 gal. |
| Färg | Grå |
| Höjd (metrisk) | 680.00 mm |
| Bredd (metrisk) | 400.00 mm |
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Bredd (engelska) | 15,75 tum |
| Höjd (engelska) | 26,77 tum. |
| Material | Metall |
| Produkttyp | Ersättande papperskorg |