Läs mer
asecos™ Stålavfallsbehållare
Produktkod. 17836386 Handla allt asecos Produkter
Change view
Färg:
Grå
Rött
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg
17836386 Rött
17816466 Grå
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17836386 Leverantör asecos™ Leverantörsnummer 8842
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Stålavfallsbehållaren är idealisk för säker insamling av lösningsmedelsdränkta rengöringstrasor och annat avfall.
  • stålplåt
  • Avfallsbehållare idealisk för säker bortkastning av lösningsmedelsdränkta trasor.
  • Med pendellock
  • Kapacitet: 73,00 L
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 73 L
Kapacitet (engelska) 19,3 gal.
Färg Rött
Höjd (metrisk) 680.00 mm
Bredd (metrisk) 400.00 mm
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Bredd (engelska) 15,75 tum
Höjd (engelska) 26,77 tum.
Material Metall
Produkttyp Ersättande papperskorg