Läs mer
Bochem™ Förbandsburkar i stål med lock och integrerat handtag
Mått (L x B x H):
102 dia. x 130 mmH
102 dia. x 80 mmH
124 dia. x 130 mmH
124 dia. x 165 mmH
180 dia. x 180 mmH
Specifikationer
Specifikationer
| Mått (L x B x H) | 102 dia. x 80 mmH |
| Inkluderar | Lock |
| Material | Rostfritt stål |
| Kvantitet | 1 Varje |
| Vikt (metrisk) | 290 g |
| Form | Rund |
| Höjd (metrisk) | 80 mm |
| Produkttyp | Förbandburk i metall |
| Stängningsmaterial | Rostfritt stål |
| Diameter (metrisk) | 102 mm |
| Visa mer |