Läs mer
Brady™ Stålekonomi Lockout
Produktkod. 11721995 Handla allt Brady Produkter
Change view
Färg:
Rött
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Färg Förpackningsstorlek
11721995 Rött Varje
1 options
Produktkod. 11721995 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 236920
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    114.00 SEK
    112.84 SEK / Paket med 1
    Save 1.16 SEK
    1% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Steel Economy Lockout erbjuder lockoutskydd till ett lågt pris och för användning på säkringar eller kopplingsdosor. 6 hänglås kan användas.
  • 6 hänglås kan användas.
Specifikationer
Produkttyp Lockout
Alternativt artikelnummer EKONOMI LOCKOUT- 1,0 tum. HASP
Färg Rött
Material Stål
Certifikat och efterlevnad OSHA 1910.147
Djup (engelska) 0,268 tum.
Djup (metriskt) 6.81 mm
Beskrivning Ekonomi Lockout
Diameter (engelska) Shackle 0,394 tum.
Diameter (metrisk) bygel 10.01 mm
Mått (D x B x H) 6.81 x 38.51 x 107.95 mm
För användning med (applikation) Lockout Tagout
Höjd (engelska) 4,25 tum
Höjd (metrisk) 107.95 mm
Kvantitet 1 st
Temperaturområde (engelska) -20 °F till +350 °F
Temperaturområde (metriskt) -30 °C till +175 °C
Vikt (metrisk) 1 kg
Bredd (engelska) 1,516 tum.
Bredd (metrisk) 38.51 mm