Läs mer
asecos™ Förvaringsnivå för stålnät
Produktkod. 17876366 Handla allt asecos Produkter
Change view
Vikt (metrisk):
8 kg
11 kg
12 kg
14 kg
Djup (metriskt):
400,00 mm
600,00 mm
Produktkod. Vikt (metrisk) Djup (metriskt)
17876366 8 kg 600,00 mm
17836376 8 kg 400,00 mm
17836366 11 kg 600,00 mm
17886396 12 kg 600,00 mm
17846536 14 kg 400,00 mm
5 options
Produktkod. 17876366
Brand: asecos™ 27885
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
Steel Grid Storage Level ger en extra lagringsnivå.
  • Inkl. förstärkande traverser och låssprintar
  • Galvaniserat stål
Specifikationer
Material Stål
Typ Lagringsnivå
Längd (engelska) 39,37 tum.
Längd (metrisk) 1000.00 mm
Bredd (engelska) 39,37 tum.
Bredd (metrisk) 1000.00 mm
Djup (engelska) 23,62 tum.
Djup (metriskt) 600,00 mm
Vikt (engelska) 17.64 lb.
Vikt (metrisk) 8 kg