Läs mer
Brady™ Stor kulventil i stål - avstängd
Produktkod. 10122274
Change view
Diameter (metrisk) bygel:
7,5 mm
10 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) bygel unitSize
10122274 10 mm Varje
10235044 7,5 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10122274 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 065693
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Den lättanvända designen i ett stycke gör denna stora stålkulventillåsning av standard till det perfekta verktyget för att säkra dina kvartsvarvskulventiler i AV-läget.
  • Den lättanvända designen i ett stycke gör denna standardkulventilspärr till det idealiska verktyget för att säkra dina kvartsvarvskulventiler i AV-läget.
  • Hål för 7 mm hänglåsbyglar.
  • För användning på kulventilstorlekar från 31,75 mm till 76 mm.
Specifikationer
Produkttyp Stor kulventilavstängning
Färg Rött
Material Stål
Certifikat och efterlevnad OSHA 1910.147
Beskrivning Stor Brady Kulventilspärr
Diameter (engelska) Shackle 0,39 tum
Diameter (metrisk) bygel 10 mm
Mått (D x B x H) 16.51 x 155.45 x 98.04 mm
För användning med (applikation) Lockout Tagout
Höjd (engelska) 3,86 tum.
Höjd (metrisk) 98.04 mm
Kvantitet 1 st
Bredd (engelska) 6,12 tum.
Bredd (metrisk) 155.45 mm