Läs mer
Brady™ Stor kulventil i stål - avstängd
Produktkod. 10235044 Handla allt Brady Produkter
Change view
Diameter (metrisk) bygel:
7,5 mm
10 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) bygel Förpackningsstorlek
10235044 7,5 mm Varje
10122274 10 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10235044 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 065669
Säkerheten börjar här: Spara upp till 60 %
Använd kampanjkoden 28008
Visa alla kampanjer
I lager
Den lättanvända designen i ett stycke gör denna stora stålkulventillåsning av standard till det perfekta verktyget för att säkra dina kvartsvarvskulventiler i AV-läget.
  • Den lättanvända designen i ett stycke gör denna standardkulventilspärr till det idealiska verktyget för att säkra dina kvartsvarvskulventiler i AV-läget.
  • Hål för 7 mm hänglåsbyglar.
  • För användning på kulventilstorlekar från 31,75 mm till 76 mm.
Specifikationer
Produkttyp Stor kulventilavstängning
Alternativt artikelnummer KULVENTIL LÅG - LRG 9/32 tum. STÅL
Färg Rött
Material Stål
Certifikat och efterlevnad OSHA 1910.147
Beskrivning Stor Brady Kulventilspärr
Diameter (engelska) Shackle 0,3 tum.
Diameter (metrisk) bygel 7,5 mm
Mått (D x B x H) 16.51 x 155.45 x 98.04 mm
För användning med (applikation) Lockout Tagout
Höjd (engelska) 3,86 tum.
Höjd (metrisk) 98.04 mm
Kvantitet 1 st
Bredd (engelska) 6,12 tum.
Bredd (metrisk) 155.45 mm