Läs mer
Brady™ Stål med plastbeläggning Stor hänglåsstation
Produktkod. 11746695 Handla allt Brady Produkter
Change view
Färg:
Rött
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Färg Förpackningsstorlek
11746695 Rött Varje
1 options
Produktkod. 11746695 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 800121
I lager
Eliminera förlorade hänglås för gott med denna stora hänglåsstation. Tillverkade av 14 gauge stål med röd plastbeläggning, stationerna är både robusta och iögonfallande. Rymmer upp till 24 hänglås. Hänglås levereras separat. Tillåter upp till 24 hänglås. Fästhål 5 mm diam.
  • Tillverkade av 14 gauge stål med röd plastbeläggning, stationerna är både robusta och iögonfallande.
  • Rymmer upp till 24 hänglås.
  • Hänglås levereras separat.
  • Fästhål 5 mm dia.
Specifikationer
Produkttyp Hänglåskontrollcenter
Färg Rött
Material Stål
Djup (engelska) 1,34 tum.
Djup (metriskt) 34 mm
Beskrivning Stor hänglåsstation
Mått (D x B x H) 34 x 406.4 x 114.3 mm
För användning med (applikation) Lockout Tagout
Höjd (engelska) 4,5 tum.
Höjd (metrisk) 114.3 mm
Inkluderar Stor hänglåsstation
Kvantitet 1 st
Storlek Betydande
Bredd (engelska) 16 tum
Bredd (metrisk) 406.4 mm