Beskrivning
- Rymmer upp till 4 hänglås.
- Hänglås levereras separat.
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Hänglåskontrollcenter |
| Färg | Rött |
| Material | Stål |
| Djup (engelska) | 1,34 tum. |
| Djup (metriskt) | 34 mm |
| Beskrivning | Liten hänglåsstation |
| Mått (D x B x H) | 34 x 76.2 x 114.3 mm |
| För användning med (applikation) | Lockout Tagout |
| Höjd (engelska) | 4,5 tum. |
| Höjd (metrisk) | 114.3 mm |
| Visa mer |