Läs mer
Bel-Art™ SP Scienceware™ Stål Proxygrid Pasteur Pipett Can Rack
Produktkod. 11756555
Change view
Positioner:
4
Produktkod. Positioner
11756555 4
1 options
Produktkod. 11756555 Leverantör Bel-Art™ SP Scienceware™ Leverantörsnummer F189420000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    818.79 SEK
    782.83 SEK / Paket med 1
    Save 35.96 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-10-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För säker och bekväm förvaring av Pasteurpipetter eller överföringspipetter
  • Pipettburkar ingår ej
  • Enskilda fack lagrar upp till fyra 5,7 x 5,7 cm pipettsteriliseringsburkar
  • Sitter platt på bänkskivan; stödjer pipetter i vinkel för att göra det enkelt att välja och använda
  • Epoxibelagd ståltråd är kemisk och korrosionsbeständig och ångautoklaverbar vid 121 C (°250 °F)
Specifikationer
Cellavdelare 4
Autoklaveringsbar Autoklaverbar (121°C)
Färg Blått
Håller Pipetter (4)
Material Stål
Positioner 4
Form Plan
För användning med (applikation) För säker och bekväm förvaring av pasteurpipetter
För användning med (utrustning) Pasteurpipetter
Antal ställ 4
Kvantitet 1
Mått (L x B) 190 x 140mm
Mått (L x B x H) 190 x 140 x 194 mm
Längd (metrisk) 190 mm
Produkttyp Proxygrid Pasteur Pipettburkställ
Höjd (metrisk) 194 mm
Array 2 x 2
Bredd (metrisk) 140 mm