Läs mer
Bochem™ Stålstänger
Produktkod. 10089020
Change view
Längd (metrisk):
1000 mm
1500 mm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Längd (metrisk)
10089020 1000 mm
10717171 1500 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10089020 Leverantör Bochem™ Leverantörsnummer 5153
Beräknad leverans: 30-11-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av förzinkat stål
  • För användning med stativbaser
  • M10 gänga
  • Förzinkat stål
Specifikationer
Material Stål
Längd (metrisk) 1000 mm
Produkttyp Stång
För användning med (applikation) För stativbaser
För användning med (utrustning) Stativbottnar med M10-gänga
Kvantitet 1 st