Läs mer
Bochem™ Stålstänger
Längd (metrisk):
1000 mm
1500 mm
Beskrivning
- För användning med stativbaser
- M10 gänga
- Förzinkat stål
Specifikationer
Specifikationer
| Material | Stål |
| Längd (metrisk) | 1500 mm |
| Produkttyp | Stång |
| För användning med (applikation) | För stativbaser |
| För användning med (utrustning) | Stativbottnar med M10-gänga |
| Kvantitet | 1 st |