Läs mer
Bochem™ Stålstänger för stativbas
Diameter (metrisk) Yttre:
12 mm
Beskrivning
- Med gänga M10
- 1500 mm i längd, 12 mm i diameter
Specifikationer
Specifikationer
| Material | Stål |
| Längd (metrisk) | 1500 mm |
| Diameter (metrisk) Yttre | 12 mm |
| Produkttyp | Stavar för stativbaser |
| Kvantitet | 1 Pk. |