Läs mer
asecos™ Säkerhetsbehållare av stål
Produktkod. p-200003712 Handla allt asecos Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
5 l
10 l
20 l
Höjd (metrisk):
169,00 mm
241,00 mm
271,00 mm
470,00 mm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Höjd (metrisk)
17806466 5 l 169,00 mm
17806356 10 l 241,00 mm
17836416 20 l 271,00 mm
17866326 20 l 470,00 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Product Code. 17806466 Supplier asecos™ Supplier No. 36475
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
Säkerhetsbehållaren i stål är idealisk för säker distribution och dosering av brandfarliga vätskor.
  • Inkl. flerspråkig säkerhetsdekal för innehållsmärkning, säker distribution och dosering av brandfarliga vätskor, med findoseringskran gjord av rostfritt stål (1.4301)
  • Inkl. ventilation, NBR-tätningar, integrerad flamskydd och plastskyddsring
Specifications
Kapacitet (engelska) 1,3 gal.
Kapacitet (metrisk) 5 l
Färg Gult
Material Stål
Bredd (engelska) 9,61 tum.
Bredd (metrisk) 244.00 mm
Höjd (engelska) 6,65 tum.
Höjd (metrisk) 169,00 mm
Vikt (engelska) 5.29 lb.
Vikt (metrisk) 2.4 kg