Läs mer
asecos™ Säkerhetsbehållare av stål med doseringskran
Produktkod. 17866516 Handla allt asecos Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
1 l
2 l
5 l
Produktkod. Kapacitet (metrisk)
17866516 5 l
17816566 1 l
17886486 2 l
3 options
Produktkod. 17866516
Brand: asecos™ 23128
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
Säkerhetsbehållaren i stål är idealisk för säker distribution och dosering av brandfarliga vätskor.
  • Med findoseringskran av rostfritt stål (1.4301), inkl. ventil, PTFE-tätning, integrerad flamspärr (borttagbar) och skyddsring av plast
  • Inkl. flerspråkig säkerhetsdekal för att markera innehållet
Specifikationer
Produkttyp Pouring Can
Kapacitet (engelska) 1,3 gal.
Kapacitet (metrisk) 5 l
Färg Gult
För användning med (applikation) Safe storage and dosing
Material Stål
Kvantitet 1
Bredd (engelska) 8,39 tum.
Bredd (metrisk) 213.00 mm
Höjd (engelska) 14,57 tum.
Höjd (metrisk) 370.00 mm
Vikt (engelska) 2.84 lb.
Vikt (metrisk) 1.29 kg