Läs mer
asecos™ Säkerhetsbehållare av stål med doseringskran
Handla allt asecos Produkter
Kapacitet (metrisk):
1 l
2 l
5 l
Beskrivning
- Med findoseringskran av rostfritt stål (1.4301), inkl. ventil, PTFE-tätning, integrerad flamspärr (borttagbar) och skyddsring av plast
- Inkl. flerspråkig säkerhetsdekal för att markera innehållet
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Pouring Can |
| Kapacitet (engelska) | 0,3 gal. |
| Kapacitet (metrisk) | 1 l |
| Färg | Gult |
| För användning med (applikation) | Safe storage and dosing |
| Material | Stål |
| Kvantitet | 1 |
| Bredd (engelska) | 6,46 tum. |
| Bredd (metrisk) | 164.00 mm |
| Höjd (engelska) | 8,46 tum. |
| Visa mer |