Beskrivning
- Med skruvlock (säkrad mot förlust) övertrycksventil, PTFE-tätning, integrerad flamspärr (borttagbar) och skyddsring av plast
- Inkl. flerspråkig säkerhetsdekal för att markera innehållet
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Förvaringsburk |
| Kapacitet (engelska) | 0,3 gal. |
| Kapacitet (metrisk) | 1 l |
| Färg | Gult |
| För användning med (applikation) | Säker förvaring och transport |
| Material | Stål |
| Kvantitet | 1 |
| Bredd (engelska) | 6,50 tum |
| Bredd (metrisk) | 165.00 mm |
| Höjd (engelska) | 7,13 tum. |
| Visa mer |