Läs mer
asecos™ Säkerhetsbehållare av stål med skruvlock
Produktkod. 17876336 Handla allt asecos Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
1 l
2 l
5 l
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk)
17876336 2 l
17856536 1 l
17836576 5 l
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 17876336 Leverantör asecos™ Leverantörsnummer 23130
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Säkerhetsbehållaren i stål är idealisk för säker distribution och dosering av brandfarliga vätskor.
  • Med skruvlock (säkrad mot förlust) övertrycksventil, PTFE-tätning, integrerad flamspärr (borttagbar) och skyddsring av plast
  • Inkl. flerspråkig säkerhetsdekal för att markera innehållet
Specifikationer
Produkttyp Förvaringsburk
Kapacitet (engelska) 0,5 gal.
Kapacitet (metrisk) 2 l
Färg Gult
För användning med (applikation) Säker förvaring och transport
Material Stål
Kvantitet 1
Bredd (engelska) 7,52 tum.
Bredd (metrisk) 191.00 mm
Höjd (engelska) 8,90 tum.
Höjd (metrisk) 226.00 mm
Vikt (engelska) 2.03 lb.
Vikt (metrisk) 0.92 kg