Läs mer
Brady™ Liten kulventil i stål - avstängd
Produktkod. 10682235 Handla allt Brady Produkter
Change view
Kvantitet:
1 st
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10682235 1 st Varje
1 options
Produktkod. 10682235 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 065692
Beräknad leverans: 18-11-2026
Den lättanvända designen i ett stycke gör våra standardkulventilspärrar till det perfekta verktyget för att säkra dina kvartsvarvskulventiler i AV-läget. Hål för 9,53 mm hänglåsbyglar. För användning på kulventilstorlekar från 6,35 mm till 25,40 mm
  • Hål för 9,53 mm hänglåsbyglar.
  • För användning på kulventilstorlekar från 6,35 mm till 25,40 mm.
Specifikationer
Produkttyp Liten kulventilavstängning
Alternativt artikelnummer KULVENTILSLÅS DEVICE 3/8 tum
Färg Rött
Material Stål
Certifikat och efterlevnad OSHA 1910.147
Beskrivning Små Brady Kulventilspärr
Mått (D x B x H) 78.74 x 93.98 x 57.15 mm
För användning med (applikation) Lockout Tagout
Höjd (engelska) 2,25 tum.
Höjd (metrisk) 57.15 mm
Kvantitet 1 st
Bredd (engelska) 3,7 tum
Bredd (metrisk) 93.98 mm