Läs mer
Bochem™ Stativfot i stål
Produktkod. 10199780
Change view
Längd (metrisk):
180 mm
210 mm
300 mm
315 mm
Bredd (metrisk):
100 mm
130 mm
150 mm
200 mm
Vikt (metrisk):
0,8 kg
1,3 kg
2,2 kg
3 kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Längd (metrisk) Bredd (metrisk) Vikt (metrisk)
10199780 180 mm 100 mm 0,8 kg
10644711 210 mm 130 mm 1,3 kg
10038990 300 mm 150 mm 2,2 kg
10411203 315 mm 200 mm 3 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10199780 Leverantör Bochem™ Leverantörsnummer 5030
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad enligt DIN 12892. Bochem™ Stålbasen har M10-gänga.
  • Stål
  • Tillverkad enligt DIN 12892
  • M10 gänga
  • En justerbar fot
  • Lackerad
Specifikationer
Material Stål
Höjd (metrisk) 6 mm
Längd (metrisk) 180 mm
Bredd (metrisk) 100 mm
Inkluderar M10 gänga
Produkttyp Stativ Bas
Trådstorlek M10
Färg Klart
Kvantitet 1 st
Vikt (metrisk) 0,8 kg