Läs mer
Bochem™ Stativfot i stål
Längd (metrisk):
180 mm
210 mm
300 mm
315 mm
Bredd (metrisk):
100 mm
130 mm
150 mm
200 mm
Vikt (metrisk):
0,8 kg
1,3 kg
2,2 kg
3 kg
Beskrivning
- Stål
- Tillverkad enligt DIN 12892
- M10 gänga
- En justerbar fot
- Lackerad
Specifikationer
Specifikationer
| Material | Stål |
| Höjd (metrisk) | 6 mm |
| Längd (metrisk) | 210 mm |
| Bredd (metrisk) | 130 mm |
| Inkluderar | M10 gänga |
| Produkttyp | Stativ Bas |
| Trådstorlek | M10 |
| Färg | Klart |
| Kvantitet | 1 st |
| Vikt (metrisk) | 1,3 kg |