Läs mer
Bochem™ Stativfot i stål
Produktkod. p-8000047
Längd (metrisk):
180 mm
210 mm
300 mm
315 mm
Bredd (metrisk):
100 mm
130 mm
150 mm
200 mm
Vikt (metrisk):
0,8 kg
1,3 kg
2,2 kg
3 kg
Produktkod. 10199780
Brand: Bochem™ 5030
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad enligt DIN 12892. Bochem™ Stålbasen har M10-gänga.
  • Stål
  • Tillverkad enligt DIN 12892
  • M10 gänga
  • En justerbar fot
  • Lackerad
Specifikationer
Material Stål
Höjd (metrisk) 6 mm
Längd (metrisk) 180 mm
Bredd (metrisk) 100 mm
Inkluderar M10 gänga
Produkttyp Stativ Bas
Trådstorlek M10
Färg Klart
Kvantitet 1 st
Vikt (metrisk) 0,8 kg