Läs mer
Bochem™ Stålbaser
Längd (metrisk):
210 mm
250 mm
315 mm
Höjd (metrisk):
6 mm
8 mm
10 mm
Beskrivning
- Gänga M10
- 1 fot justerbar
Specifikationer
Specifikationer
| Material | Stål |
| Höjd (metrisk) | 8 mm |
| Längd (metrisk) | 210 mm |
| Bredd (metrisk) | 130 mm |
| Produkttyp | Stativ Bas |
| Kvantitet | 1 st |