Läs mer
Bochem™ Stålbaser
Produktkod. p-8005030
Längd (metrisk):
210 mm
250 mm
315 mm
Höjd (metrisk):
6 mm
8 mm
10 mm
Produktkod. 10678101
Brand: Bochem™ 5038
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Stålfot med en justerbar fot.
  • Gänga M10
  • 1 fot justerbar
Specifikationer
Material Stål
Höjd (metrisk) 10 mm
Längd (metrisk) 315 mm
Bredd (metrisk) 200 mm
Produkttyp Stativ Bas
Kvantitet 1 st