Läs mer
Fisherbrand™ Stålringar med stång
Produktkod. 12956836 Handla allt Fisherbrand Produkter
Diameter (metrisk) Inre:
50 mm
70 mm
100 mm
127 mm
150 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 12956836
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ger enkel anslutning på ringstativ. Fisherbrand™ Stålringar med stång är tillverkade av pläterat mjukt stål.
  • 8 mm diameter stjälkar
  • 140 mm skaftlängder
  • Ringar i olika diametrar
Specifikationer
Material Stål
Diameter (metrisk) Inre 70 mm
Produkttyp Stativring